Key Documents
8.21961
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyltrimethylammonium chloride, Trimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2(CH3)3NCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-300-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.0001 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
243 °C
Solubilité
800 g/L
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2