8.21862
Epoxycyclohexane
for synthesis
Synonyme(s) :
Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, Cyclohexene oxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
335 °C
Puissance
1060 mg/kg LD50, oral (Rat)
612 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-6.5 % (v/v)
Point d'ébullition
131-132 °C/1013 hPa
Pf
-27 °C
Température de transition
flash point 24 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Enantioselective Sensing for Catalyst Screening: A study discussed the use of epoxycyclohexane in the development of enantioselective sensing approaches, demonstrating its application in fluorous phase for high-throughput catalyst screening, crucial for pharmaceutical and fine chemical industries (Wu et al., 2021).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.973
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup