Key Documents
8.21180
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethyl borate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-468-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
305 °C
Puissance
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.3568
Point d'ébullition
67-69 °C/1013 hPa
Pf
-31 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Densité
0.932 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Clé InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - (own results)
Point d'éclair (°C)
-11 °C - (own results)