Key Documents
8.20499
Sigma-Aldrich
4-(Diméthylamino)pyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-(Diméthylamino)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
214-353-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
140 mg/kg LD50, oral (Rat)
90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
Point d'ébullition
138-140 °C/24 hPa
Pf
110-112 °C
Température de transition
flash point 124 °C
Solubilité
60 g/L
Masse volumique apparente
520 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
Clé InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Synthèse et application catalytique : traite de la synthèse d'un support moléculaire soluble d'hydrure de sodium activé par le DMAP, en soulignant son potentiel en catalyse (Macdonald et al., 2024).
  • Catalyseur pour l'acylation : décrit l'application du chlorhydrate de DMAP servant de catalyseur recyclable dans une réaction d'acylation d'alcools inertes, en montrant son efficacité et son potentiel de réutilisation dans les procédés synthétiques (Liu et al., 2014).
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 110 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 113 °C
Identité (IR) : test réussi
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
255.2 °F
Point d'éclair (°C)
124 °C