Key Documents
8.20350
Sigma-Aldrich
Tributyl citrate
greener alternative
for synthesis
Synonyme(s) :
Tributyl citrate, Citric acid tributyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COOCH2CH2CH2CH3)(CH2COOCH2CH2CH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
201-071-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
169-171 °C/1 hPa
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 184 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
Clé InChI
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.045
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1