8.18775
Ethyl palmitate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl palmitate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Point d'ébullition
192-194 °C/13 hPa
Pf
23-26 °C
Température de transition
flash point 164 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 24 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable