Key Documents
8.18374
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butylate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
212-741-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
263 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14 °C