Key Documents
8.18255
Sigma-Aldrich
Paraldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Paraldehyde, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
204-639-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
13.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
235 °C
Puissance
2711 mg/kg LD50, oral (Rat)
13959 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-17.0 % (v/v)
Point d'ébullition
124 °C/1013 hPa
Pf
12 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Solubilité
120 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.992 - 0.994
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup