Key Documents
8.14439
Sigma-Aldrich
2-Propylvaleric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Propylvaleric acid, Dipropylacetic acid, Valproic acid, 2-Propylpentanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-777-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1 % (v/v)
Point d'ébullition
220 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 111 °C
Densité
0.905 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup