Key Documents
8.14037
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 6-Amino-2-thiocytosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
213-721-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
>280 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
Clé InChI
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3