Key Documents
8.08249
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro Beilstein :
1700630
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-977-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
375 °F
Puissance
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.7 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
216 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 106 °C
Solubilité
soluble >1000 g/L
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup