Key Documents
8.05851
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2-iminobis(ethanol)
About This Item
Formule linéaire :
CH3N(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-312-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.026 hPa ( 40 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
265 °C
Puissance
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
243 °C/1013 hPa
Pf
-21 °C
Température de transition
flash point 137 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup