Key Documents
8.03467
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl methyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichloromethylether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
225-498-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
84 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
85-87 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 42 °C
Densité
1.29 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
Clé InChI
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup