Key Documents
8.02253
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene
About This Item
Formule linéaire :
2-(Cl)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-433-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
13.33 hPa ( 51.2 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
550 °C
Puissance
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
174 °C/1013 hPa
Pf
7 °C
Température de transition
flash point 64 °C
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clé InChI
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorophenol for synthesis. CAS 95-57-8, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄OH.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.265
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64.0 °C - closed cup