Key Documents
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Decanoic acid, Capric acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
206-376-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 79 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Pf
29-32 °C
Température de transition
flash point 147 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
690 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
296.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
147 °C - closed cup