Key Documents
8.01804
Sigma-Aldrich
Chlorure de benzoyle
for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorure de benzoyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-710-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
600 °C
Puissance
2460 mg/kg LD50, oral (Rat)
790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.5-27 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Point d'ébullition
197.2 °C/1013 hPa
Pf
-0.6 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
1.21 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Analyse de différentes classes d'analytes : une évaluation systématique de la benzoylation pour la chromatographie liquide-spectrométrie de masse a démontré qu'elle pouvait être utilisée pour analyser différentes classes d'analytes, améliorant la sensibilité et la spécificité de la détection (Lenhart et al., 2024).
  • Extraction d'amines biogènes dans des échantillons de poisson : l'halloysite modifiée avec du PEG a servi de sorbant à mode mixte d'interaction hydrophile et d'échange de cations pour l'extraction en phase solide d'amines biogènes, où le chlorure de benzoyle a joué un rôle essentiel dans la dérivatisation, améliorant le recouvrement et la sélectivité (Wang et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 99,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,210 - 1,214
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup