Key Documents
8.01532
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-786-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
385 °C
Puissance
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.95-18.3 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
kinematic viscosity
83.2 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
228 °C/1013 hPa
Pf
19.5-20.0 °C
Température de transition
flash point 115 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Non-Isocyanate Route Synthesis of Polyester Polyureas: Investigation into the synthesis of polyester polyureas through a non-isocyanate route using 1,4-Butanediol, focusing on developing polymers with combined properties for industrial and environmental applications (Zheng L et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
273.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
134 °C - closed cup