Key Documents
8.00813
Sigma-Aldrich
Undecylenic-10 acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CH2)8COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-965-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
275 °C
Puissance
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
275 °C/1013 mbar
Pf
24 °C
Température de transition
flash point 149 °C
Solubilité
73.7 mg/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Clé InChI
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F
Point d'éclair (°C)
149 °C