Key Documents
7710-OP
Millipore
Chlorure de sodium
OmniPur® Grade, >=99.5%
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Numéro Beilstein :
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
granular (Fine)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Pf
801 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Assay: ≥99.5%
Barium (Ba): ≤0.001%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: ≤0.005%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Insoluble matter: ≤0.005%
Iodide (I): ≤0.002%
pH of a 5% solution at 25°C: 5.5-7.5
Phosphatase: none detected
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Potassium (K): ≤0.005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.003%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable