482200
Nimodipine
An L-type Ca2+ channel blocker.
Synonyme(s) :
Nimodipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3ʹ-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl-1-methylethyl Ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
Clé InChI
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
L-type Ca2+ channel blocker
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Marchetti, C. and Usai, C. 1996. Neurosci. Lett. 207, 77.
Kappelle, A.C., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.111, 887.
Weiss, J.H., et al. 1994. J. Neurochem. 62, 372.
Kappelle, A.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.108, 780.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable