Key Documents
401108
Sigma-Aldrich
Human IgM, Myeloma
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Native IgM from human myeloma plasma.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 200 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 8.0.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that was shown by certified tests to be negative for HBsAg and antibodies to HIV-1, HIV-2, and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Single arc by IEP
Autres remarques
Dilute with aqueous buffer with a pH range between 7.0 and 8.0 with isotonic salt conditions. IgM precipitates in low ionic strength solutions. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable