382065
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride
Cell-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Synonyme(s) :
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2ʹ-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5ʹ-bi-1H-benzimidazole, 3HCl, HOE 33342
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: 50 mg/mL
Fluorescence
λex 346 nm
λem 460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H28N6O/c1-3-34-21-8-4-18(5-9-21)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-7-20(17-25(23)31-27)33-14-12-32(2)13-15-33/h4-11,16-17H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,31)
Clé InChI
PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Paddenberg, R., et al. 1996. Eur. J. Cell Biol. 71, 105.
Filatov, M.V., et al. 1995. Mutat. Res. 327, 209.
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59. Crissman, H.A. 1990. Methods Cell Biol. 33, 97.
Hinkley, R.E., et al. 1986. Dev. Biol.118, 148.
Sandhu, L.C., et al. 1985. Cytometry6, 191.
Frankfurt, O.S. 1983. Cytometry4, 216.
Lalande, M.E., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 363.
Visser, J.W.M. 1980. Flow CytometryIV, 86.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable