Key Documents
341691
Millipore
Ficoll® 400 Reagent, Molecular Biology Grade
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Useful for the separation of lymphocyte subpopulations.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable