309825
Dihydrorhodamine 123
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
Synonyme(s) :
Dihydrorhodamine 123
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pink-white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
Clé InChI
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Detection of reactive oxygen species (ROS)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kim, Y.M., et al. 1996. Infect Immun. 64, 3074.
Williams, M.S., and Henkart, P.A. 1996. J. Immunol. 157, 2395.
van de Water, B., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 48, 928.
Royall, J.A., and Ischiropoulos, H. 1993. Arch. Biochem. Biophys. 302, 348.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable