20-210
Catch and Release Wash Buffer, 10X
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Application
All
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3