14-484-M
PKCα Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human PKCα, containing N-terminal His6 tag. For use in Kinase Assays.
Synonyme(s) :
PRKCA, Protein kinase C alpha type
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Durée de conservation
1 yr
Poids mol.
Mw 78 kDa
Produit purifié par
(Ni2+/NTA-agarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: P17252 # PKC is activated by diacylglycerol which in turn phosphorylates a range of cellular proteins. PKC also serves as the receptor for phorbol esters, a class of tumor promoters. )
NM_002737.2
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578)
Description générale
Protein Target: PKCα
Target Sub-Family: AGC
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable