Key Documents
12-341
Sigma-Aldrich
Anticorps de lapin anti-IgY de poulet, conjugué à la peroxydase de raifort
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Chicken IgG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les poules transfèrent de grandes quantités d'IgY (immunoglobulines G) dans le jaune d'œuf, et récolter des anticorps dans les œufs permet d'éviter les procédures invasives hémorragiques. Des œufs d'une semaine peuvent contenir 10 fois plus d'anticorps qu'un volume de sang de lapin obtenu par saignée hebdomadaire.
Il existe cependant quelques inconvénients à utiliser certains anticorps de poule dans les dosages immunologiques. Les IgY de poule ne fixent pas la fraction C1 du complément de mammifère et ne se comportent pas comme un anticorps précipitant avec les solutions étalons.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Détectez les IgY de poule avec cet anticorps de lapin anti-IgY de poule conjugué à la peroxydase de raifort, validé pour une utilisation en ELISA, en western blotting et en immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting.
Forme physique
Phosphate de potassium 0,02 M, NaCl 0,15 M (pH 7,2), 10 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,01 % de sulfate de gentamicine.
Stockage et stabilité
2 ans à 4°C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pelagia Koukouraki et al.
Open biology, 6(4), 160022-160022 (2016-06-02)
Genetic and biochemical studies have established a central role for α-synuclein (SNCA) accumulation in the pathogenesis of Parkinson's disease. Uncovering and subsequently interfering with physiological mechanisms that control SNCA expression is one approach to limit disease progression. To this end
Abhilash I Chiramel et al.
Cell reports, 27(11), 3269-3283 (2019-06-13)
Tripartite motif-containing protein 5α (TRIM5α) is a cellular antiviral restriction factor that prevents early events in retrovirus replication. The activity of TRIM5α is thought to be limited to retroviruses as a result of highly specific interactions with capsid lattices. In contrast
Zhiyong Zhang et al.
Plant biotechnology journal, 18(4), 1056-1065 (2019-10-05)
Gluten-free foods cannot substitute for products made from wheat flour. When wheat products are digested, the remaining peptides can trigger an autoimmune disease in 1% of the North American and European population, called coeliac disease. Because wheat proteins are encoded
Naomi Matsumoto et al.
Scientific reports, 8(1), 6701-6701 (2018-05-02)
Secretory lysosomes are required for the specialised functions of various types of differentiated cells. In osteoclasts, the lysosomal proton pump V-ATPase (vacuolar-type ATPase) is targeted to the plasma membrane via secretory lysosomes and subsequently acidifies the extracellular compartment, providing optimal
Xiuyan Feng et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 309(1), F71-F78 (2015-05-23)
Urea transporter (UT)-A1 in the kidney inner medulla plays a critical role in the urinary concentrating mechanism and thereby in the regulation of water balance. The 14-3-3 proteins are a family of seven isoforms. They are multifunctional regulatory proteins that