Key Documents
12-302
Sigma-Aldrich
Lysat de cellules A431 stimulées par de l'EGF
Human
About This Item
Code UNSPSC :
41105330
eCl@ss :
32011807
Nomenclature NACRES :
NA.41
product name
Lysat de cellules A431 stimulées par de l'EGF,
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description de la lignée cellulaire
A431
Qualité
Produit évalué en routine en tant que contrôle positif pour de nombreux anticorps Upstate.
Forme physique
Tampon RIPA modifié (Tris-HCl 50 mM à pH 7,4, 1 % de NP40, 0,25 % de désoxycholate de sodium, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM, PMSF 1 mM, 1 mg/ml d'aprotinine, 1 mg/ml de leupeptine, 1 mg/ml de pepstatine, Na3VO4 1 mM, NaF 1 mM) et dilué avec un tampon pour échantillon non réducteur (Tris-HCl 31 mM à pH 6.8, 5 % de glycérol, 1 % de SDS, 0,002 % de bleu de bromophénol).
Stockage et stabilité
6 mois à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Svetoslava S Kerpedjieva et al.
Stem cells and development, 21(13), 2541-2551 (2012-02-10)
Cell therapy with adult bone marrow multipotential stromal cells/mesenchymal stem cells (MSCs) presents a promising approach to promote wound healing and tissue regeneration. The strong paracrine capability of various growth factors and cytokines is a key mechanism of MSC-mediated wound
Srinivasan Shanmugarajan et al.
Endocrinology, 151(9), 4389-4399 (2010-07-09)
Osteoclast inhibitory peptide-1 (OIP) is an autocrine/paracrine inhibitor of osteoclast differentiation, and mice that overexpress OIP-1 in osteoclast lineage cells develop an osteopetrosis bone phenotype. In this study, we show that OIP-1 binding to the Fc gamma receptor IIB (Fc
Endrit Elbasani et al.
Journal of virology, 94(13) (2020-04-17)
The anaphase-promoting complex, or cyclosome (APC/C), is a large E3 ubiquitin ligase composed of 14 subunits. The activity of APC/C oscillates during the cell cycle to ensure a timely transition through each phase by promoting the degradation of important cell
Narendra Padhan et al.
BMC cancer, 16(1), 683-683 (2016-08-27)
The progression of colorectal cancer (CRC) involves recurrent amplifications/mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFR) and downstream signal transducers of the Ras pathway, KRAS and BRAF. Whether genetic events predicted to result in increased and constitutive signaling indeed lead