Key Documents
1.19640
Supelco
LiChrospher® Si 60 (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonyme(s) :
Silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115709
Numéro de classement CE :
231-545-4
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Gel de silice, LiChrospher® Si 60 (5 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
LiChrospher®
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Silica bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
LiChrospher® Si 60 is a versatile HPLC spherical silica sorbent with a pore diameter of 60A and a particle size of 5µm for normal phase chromatography.
Liaison
Replaces: 19640-9
Remarque sur l'analyse
Specific surface area (BET): 700 - 800 m²/g
Pore volume: 0.80 - 0.90 ml/g
Pressure (Si): ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 60000
Particle Size (d10): 4.3 - 5.1 µm
Particle Size (d50): 6.2 - 7.0 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 9.8 µm
Informations légales
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable