Key Documents
1.19253
Supelco
Cyanuric Acid Test, photometric
photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Cyanuric Acid Test, photometric, 2-160 mg/L (cyanuric acid), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 tests
Analyte(s) spécifique(s)
cyanuric acid
Plage de mesure
2-160 mg/L (cyanuric acid)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Turbidity)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric 2 - 160 mg/l Spectroquant®
This Spectroquant® Cyanuric Acid Reagent Test has especially been designed for the accurate determination of the cyanuric acid concentration in pool and spa water samples.
Method applied: Cyanuric acid reacts with a triazine derivative to form a slightly soluble precipitate. The resulting turbidity is measured in the photometer (turbidimetric method).
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Remarque sur l'analyse
Performance test: conforms
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout