Key Documents
1.09966
Supelco
Nitric acid solution
c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonyme(s) :
Nitric acid solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide nitrique solution, for 1000 ml, c(HNO₃) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Pression de vapeur
9.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
120 °C/1013 hPa
Pf
-28 °C
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: NX0414A-1
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate