Key Documents
1.09948
Supelco
Chromium standard
1000 mg Cr, (CrCl₃ in 4.2% HCl) Titrisol®
Synonyme(s) :
Chromium Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
content (Cr): 1000 mg / Ampoule
Determination method: ICP - OES.
(traceable to NIST - SRM 3112a)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable