Key Documents
1.03883
Supelco
Iron(III) nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Iron(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Fe(NO3)3 · 9 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-899-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-101.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Substances not precipitated by ammonia (as sulfate)
≤0.3% Free acid (as HNO3)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
47 °C
Densité
1.68 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Fe.3HNO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;3*(H,2,3,4);9*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
MUSSTCMSWRZDLN-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: FX0225-4; FX0225-1; FX0225
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Free acid (as HNO₃): ≤ 0.3 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfate): ≤ 0.1 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable