Key Documents
1.03098
Supelco
2,2′-Bipyridine
GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyridine, Reagents for Iron(II) and molybdenum, α,α′-Dipyridyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
206-674-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
Point d'ébullition
272 °C/1013 hPa
Pf
70-72 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Clé InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A novel high-throughput analytical method to quantify microplastics in water by flow cytometry.: In this paper water is used to wash the Natural aquarium silica sand and also to prepare the model for the removal of microplastics. (Li et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol): conforms
Sensitivity (to ferrous ion): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
267.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
131 °C - closed cup