Key Documents
1.01948
Supelco
Bromine
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Bromine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
231-778-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
233 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
58.8 °C/1013 hPa
Pf
-7.3 °C
Solubilité
35 g/L
Densité
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Clé InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Application
Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay≥ 99.5 %Chlorine (Cl)≤ 500 ppmIodine (I)≤ 10 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 2 ppmSulfur compounds (as SO4)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 0.050 ppmBa (Barium)≤ 0.100 ppmBe (Beryllium)≤ 0.020 ppmBi (Bismuth)≤ 0.100 ppmCa (Calcium)≤ 0.200 ppmCd (Cadmium)≤ 0.050 ppmCo (Cobalt)≤ 0.020 ppmCr (Chromium)≤ 0.050 ppmCu (Copper)≤ 0.100 ppmFe (Iron)≤ 0.500 ppmGe (Germanium)≤ 0.050 ppmK (Potassium)≤ 0.100 ppmLi (Lithium)≤ 0.020 ppmMg (Magnesium)≤ 0.500 ppmMn (Manganese)≤ 0.020 ppmMo (Molybdenum)≤ 0.020 ppmNa (Sodium)≤ 0.500 ppmNi (Nickel)≤ 0.020 ppmSr (Strontium)≤ 0.020 ppmTi (Titanium)≤ 0.100 ppmTl (Thallium)≤ 0.050 ppmV (Vanadium)≤ 0.050 ppmZn (Zinc)≤ 0.100 ppmZr (Zirconium)≤ 0.100 ppmOrganic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 50 ppmDensity (d 20/20): about 3.1 g/cm³
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable