Key Documents
1.01298
Millipore
Readycult® Coliforms 100
acc. to US EPA, Rapid E. coli/Coliform test for drinking water
Synonyme(s) :
Détection rapide des coliformes
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EPA (Approved as alternative method)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
ReadyCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O)
Solubilité
17 g/L
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
Description générale
Coliforms 100 est un milieu chromogène qui donne un résultat positif définitif facile à lire. Il possède la haute qualité nutritionnelle des peptones et intègre un tampon phosphate qui garantit une croissance rapide des coliformes, tandis que le laurylsulfate inhibe largement la flore secondaire (notamment les bactéries à Gram positif). Les substrats chromogènes X-GAL (clivés par les coliformes) et le substrat fluorogène MUG (hautement spécifique d'E. coli) permettent la détection simultanée des coliformes totaux et des bactéries E. coli. La présence de coliformes totaux est révélée par une couleur bleu-vert du bouillon et celle d'E. coli par une fluorescence bleue sous UV. La formation d'indole (réaction facultative qui se produit en 30 secondes) permet de lever toute ambiguïté quant à la présence d'E. coli. Les tests ReadyCult® sont pratiques, rapides et économiques.
Application
Coliforms 100 est un test rapide qui permet de détecter la présence de bactéries E. coli ou de coliformes dans l'eau potable. C'est un bouillon d'enrichissement sélectif utilisé pour détecter la présence ou l'absence simultanée de coliformes totaux et de bactéries E. coli dans le cadre de l'évaluation de la qualité bactériologique de l'eau.
Liaison
Remplace : 1012980002
Remarque sur l'analyse
Aspect
- Limpidité :
limpide
- Couleur : jaunâtre
pH (25 °C) : 6,6 à 7,0
Inoculum sur milieu de référence
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) :
10 à 100
- Citrobacter freundii ATCC 8090 : 10 à 100
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 : 10 à 100
- Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) : 10 à 100
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) : ≥ 1 000
Croissance
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) :
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 : +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 : +
- Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) : +
Virage au bleu-vert
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) :
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 : +
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 : +
- Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) : -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) : -
Fluorescence
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) :
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 : -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 : -
- Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) : -
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) : -
Formation d'indole
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) :
+
- Citrobacter freundii ATCC 8090 : -
- Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 : -
- Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) : -
Incubation : 24 h ; 35 °C ; aérobie
Informations légales
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Contenu apparenté
L'eau potable propre est essentielle pour la production agro-alimentaire. Cet article offre un aperçu des tests chimiques et microbiologiques de l'eau potable pour garantir sa qualité et sa salubrité.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Afficher tout