Key Documents
1.01084
SAFC
Chlorure d'aluminium hexahydraté
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Chlorure d'aluminium hexahydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AlCl3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-208-1
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
3311 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
100 °C
Densité
2.40 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure d'aluminium est un ingrédient courant dans les applications pharmaceutiques, où il est surtout utilisé dans les formes topiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable