Key Documents
09-820
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Klf2
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Kruppel-like factor 2 (lung), Lung krueppel-like factor, krueppel-like factor 2, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor, Kruppel-like factor LKLF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Klf2(16598)
Description générale
Le Krüppel-like facteur 2 (Klf2) est une nouvelle protéine de la famille de facteurs de transcription KLF, une sous-famille d'environ 20 membres caractérisés par un domaine en doigts de zinc et un fonctionnement de régulateur transcriptionnel pour la différenciation et la croissance cellulaires. Le facteur Klf2 active la transcription via son domaine CACCC promoteur du gène de la bêta-globine. Des études ont montré que le facteur Klf2 a des rôles cruciaux dans le fonctionnement et la différenciation de plusieurs types cellulaires, notamment adipocytes, cellules pulmonaires, lymphocytes T et monocytes. Sa fonction régulatrice de la transcription endothéliale pour l'activation pro-inflammatoire a été identifiée récemment, et il est indispensable à la migration des cellules des muscles lisses et à la formation de vaisseaux normaux. Le cisaillement et les cytokines pro-inflammatoires sont considérés comme de puissants inhibiteurs de Klf2. Son expression est essentiellement observée dans les tissus du poumon et de la rate, mais a également été relevée dans du tissu aortique.
Immunogène
Protéine de fusion à la GST avec facteur Klf2 de souris avec étiquette histidine.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : 5 µl d'un lot représentatif ont permis l'immunoprécipitation de Klf2 à partir de 2 × 10e6 à 1 × 10e7 cellules souches embryonnaires de souris. (Huck Ng., Genome Institute of Singapore.)
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de l'anticorps polyclonal de lapin anti-Klf2 a été validée en western blotting pour détecter Klf2, également nommé Krüppel-like facteur 2 (poumon), facteur Krüppel-like du poumon.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait de chromatine de cellules souches embryonnaires de souris
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter Klf2 dans 10 µg d'extrait de chromatine de cellules souches embryonnaires de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 40 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait de chromatine de cellules souches embryonnaires de souris
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Yuki Hirata et al.
Biomedical research (Tokyo, Japan), 40(2), 67-78 (2019-04-16)
T1R1 and T1R3 are receptors expressed in taste buds that detect L-amino acids. These receptors are also expressed throughout diverse organ systems, such as the digestive system and muscle tissue, and are thought to function as amino acid sensors. The
Yuhong Huang et al.
Journal of lipid research, 65(1), 100472-100472 (2023-11-11)
Liver steatosis is a common metabolic disorder resulting from imbalanced lipid metabolism, which involves various processes such as de novo lipogenesis, fatty acid uptake, fatty acid oxidation, and VLDL secretion. In this study, we discovered that KLF2, a transcription factor
Dongbo Qiu et al.
Stem cell reports, 5(3), 314-322 (2015-09-01)
Activation of Wnt/β-catenin signaling can induce both self-renewal and differentiation in naive pluripotent embryonic stem cells (ESCs). To gain insights into the mechanism by which Wnt/β-catenin regulates ESC fate, we screened and characterized its downstream targets. Here, we show that
Klf2 is an essential factor that sustains ground state pluripotency.
Yeo, JC; Jiang, J; Tan, ZY; Yim, GR; Ng, JH; Goke, J; Kraus, P; Liang, H; Gonzales et al.
Cell Stem Cell null
Brian M Zeglis et al.
Nature protocols, 2(2), 357-371 (2007-04-05)
This protocol describes the syntheses and applications of two metallointercalators, Rh(bpy)2(chrysi)3+ and Rh(bpy)2(phzi)3+, that target single base mismatches in DNA. The complexes bind mismatched DNA sites specifically and, upon photoactivation, promote strand scission neighboring the mismatch. Owing to their high