09-774
Anti-EED Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
embryonic ectoderm development
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
dog, chicken, bovine, opossum, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
dog ... Eed(476779)
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
rat ... Eed(293104)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable