Key Documents
07-758
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-Flt-1 (Tyr1213)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Vascular endothelial growth factor receptor 1 (VEGFR-1), Vascular permeability factor receptor, Tyrosine-protein kinase FRT, Fms-like tyrosine kinase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
bovine, human, goat, sheep, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1213)
Informations sur le gène
bovine ... Flt1(503620)
human ... FLT1(2321)
mouse ... Flt1(14254)
rat ... Flt1(54251)
Spécificité
Reconnaît la phospho-Flt-1 (Tyr1213).
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à la KLH et contenant la séquence (...VR[pY]VN...) dans laquelle [pY] correspond à une phospho-tyrosine au niveau du résidu 1213 de la protéine Flt-1 humaine. La séquence immunisante est identique chez le marmouset, et contient 14/15 acides aminés identiques chez le rat, la chèvre, le mouton, la vache et le singe rhésus et 13/15 acides aminés identiques chez la souris.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-phospho-Flt-1 (Tyr1213) détecte la présence de la protéine phospho-Flt-1 (Tyr1213), et son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert sur la protéine Flt-1 recombinante (réf. 14-562) phosphorylée par incubation avec de l'ATP.
Description de la cible
Env. 180 kDa (66 kDa pour le fragment testé en QC)
Forme physique
IgG de lapin purifiée par immunoaffinité dans un tampon Tris-glycine à 0,1 M (pH 7,4) contenant du NaCl à 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Protéine Flt-1 recombinante (réf. 14-562) phosphorylée par de l'ATP.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
EGFR- and VEGF(R)-targeted small molecules show synergistic activity in colorectal cancer models refractory to combinations of monoclonal antibodies.
Poindessous, V; Ouaret, D; El Ouadrani, K; Battistella, A; Megalophonos, VF; Kamsu-Kom et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Paul Mésange et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24(11), 2548-2558 (2018-03-02)
Purpose: There is extensive cross-talk between VEGF- and EGFR-pathway signaling in colorectal cancer. However, combinations of VEGF- and EGFR-targeted monoclonal antibodies (mAb) show disappointing activity, in particular for patients with mutant RAS Previous results show that tyrosine kinase inhibitors (TKI)
Marga van de Vegte-Bolmer et al.
Malaria journal, 20(1), 381-381 (2021-09-28)
The ability to culture Plasmodium falciparum continuously in vitro has enabled stable access to asexual and sexual parasites for malaria research. The portfolio of isolates has remained limited and research is still largely based on NF54 and its derived clone
Zheng Zhou et al.
American journal of cancer research, 5(10), 3149-3161 (2015-12-23)
Angiogenesis is central to the growth of cancers and VEGFR-1/Flt-1 plays an important role during the neovascularization under pathological conditions. We previously founded a VEGFR1 antagonistic peptide, F56, by screening the phage peptide library. We showed that DHFR-F56 chimeric protein
Chuanke Zhao et al.
Cancer science, 106(11), 1596-1606 (2015-08-25)
Angiogenesis is a prerequisite of tumor growth and metastasis and, thus, anti-angiogenesis treatment has become an important part of cancer therapy. A 15-amino acid peptide of the fibrinogen α chain, fibrinostatin, was previously found in serum samples of gastric cancer