07-672-I
Anti-MYPT1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, 130 kDa myosin-binding subunit of smooth muscle myosin phosphatase, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, PP1M subunit M110, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (immunogen homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R12A(4659)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MYPT1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable