Key Documents
05-389
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Rac1, clone 23A8
clone 23A8, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Rac1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
23A8, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAC1(5879)
Description générale
Rac1 est un membre de la sous-famille de Rho-GTPases (Rac1 à Rac4) qui transduit les signaux extracellulaires issus des récepteurs de protéines couplés aux protéines G (GPCR), des intégrines et des récepteurs aux facteurs de croissance vers des molécules effectrices, qui modulent de multiples voies de signalisation. Alors que Rac1 soutient l'activation des voies de la MAP kinase et l'activation des gènes, ses fonctions les plus importantes incluent la régulation des structures du cytosquelette. Avec Rho (régulateur des fibres de stress) et Cdc42 (régulateur des filopodes), Rac module la formation de complexes d'adhérence focale (FA) : des extensions membranaires et les lamellipodes qui contribuent aux fonctions cellulaires importantes liées à l'adhésion et au mouvement cellulaires.
Spécificité
Reconnaît Rac1 ; forte préférence pour Rac1 avec légère réactivité croisée pour Rac2.
Immunogène
Protéine recombinante contenant la protéine Rac humaine complète
Application
Cet anticorps anti-Rac1, clone 23A8, a été publié dans plus de 40 références et validé pour une utilisation en immunohistochimie (IHC), immunoprécipitation (IP) et western blot (WB), pour la détection de la protéine Rac1.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Protéines G
Qualité
Régulièrement évaluée par immunotransfert sur des préparations de protéines microsomiques de cerveau de rat
Description de la cible
21 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine G, dans un tampon Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, avec 0,05 % d'azide de sodium avant l'addition de glycérol à 30 %
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Maintenir à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Immunotransfert / Immunoprécipitation : Préparations de protéines microsomiques de cerveau de rat
Immunohistochimie : Sections de cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Enikö A Kramár et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(41), 12982-12993 (2009-10-16)
Estrogen, in addition to its genomic effects in brain, causes rapid and reversible changes to synaptic operations. We report here that these acute actions are due to selective activation of an actin-signaling cascade normally used in the production of long-term
3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase inhibitors attenuate beta-amyloid-induced microglial inflammatory responses.
Cordle, A; Landreth, G
The Journal of Neuroscience null
Evaluation of Rho family small G-protein activity induced by integrin ligation on human leukocytes.
Angela Gismondi, Fabrizio Mainiero, Angela Santoni
Methods in Molecular Biology null
H N Kovacic et al.
The Journal of biological chemistry, 276(49), 45856-45861 (2001-10-05)
Rac1 has been shown to activate a NADPH oxidase complex producing superoxide anions in a variety of mammalian cell types. We evaluated the impact of Rac1-induced reactive oxygen species production on the turnover of Rac1 itself in human aortic endothelial
Androgen-stimulated DNA synthesis and cytoskeletal changes in fibroblasts by a nontranscriptional receptor action
Castoria, G., et al
The Journal of cell biology, 161, 547-556 (2003)