04-080
Anti-BAF250a/ARID1a Antibody, clone PSG3
clone PSG3, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-B120, Anti-BAF250, Anti-BAF250a, Anti-BM029, Anti-C1orf4, Anti-CSS2, Anti-ELD, Anti-MRD14, Anti-OSA1, Anti-P270, Anti-SMARCF1, Anti-hELD, Anti-hOSA1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PSG3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARID1A (8289)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Transcription Factors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable