890830P
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890830P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (890830P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890830P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 890830P
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3