860960P
Avanti
Trifunctional Sphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-diethylaminocoumarinacarbonyl photoclick sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 250 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H](NC(OCC(C(C=CC(N(CC)CC)=C1)=C1O2)=CC2=O)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCC3(N=N3)CCCC#C
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860960P-250UG)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable