Key Documents
860726P
Avanti
C28:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-octacosanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H91NO3
Poids moléculaire :
706.22
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 5 mg (860726P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860726P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable