857501P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857501P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available