830841P
Avanti
06:0 PA
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
1,2-dicaproyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(6:0/6:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (830841P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (830841P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 830841P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C15H29O8P.Na/c1-3-5-7-9-14(16)21-11-13(12-22-24(18,19)20)23-15(17)10-8-6-4-2;/h13H,3-12H2,1-2H3,(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t13-;/m1./s1
Clé InChI
RSKVQVAHZSAALH-BTQNPOSSSA-M
Application
Conditionnement