Key Documents
700238P
Avanti
7-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-cholanoic acid-3α-ol-7-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditionnement
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700238P-10MG))
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700238P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable