Key Documents
Z515671
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
capacity 25 mL, female joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Joint
female joint: ST/NS14/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
25 mL
Description générale
Mit 2mm Glashahn. Der Seitenarm ist für Septen ausgelegt, passend z.B. Z10,072-2 oder Z12,435-4. Zum Handhaben und Lagern kleinerer Mengen luft- oder feuchtigkeitsempfindlicher Substanzen.